Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevindtætning, gennemsigtig, MS-hætte, fortyndet indtrængningsområde
Artikelnummer. 11894820 Shop alle Fisherbrand produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11894820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Septum 100
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Type Skruelåg