Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind plastikhætteglas, bred åbning, flad bund
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,4 ml
0,87 ml
Farve:
Klarhed
Ravgul
Stil:
Indre kegle
Indvendig cylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro-Vial |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0,87 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | Polyethylen taske |
| Stil | Indvendig cylinder |
| Volumen (metrisk) rest | <80μ L |
| Vis mere |