Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind plastikhætteglas, bred åbning, flad bund
Artikelnummer. 11707597 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
0,87 ml
Farve:
Klarhed
Ravgul
Stil:
Indre kegle
Indvendig cylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Stil Pakningsstørrelse
11707597 0,4 ml Klarhed Indre kegle -
11851673 0,4 ml Ravgul Indre kegle Pakke med 1000
11824940 0,87 ml Klarhed Indvendig cylinder Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11707597
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere, og derved er rationalisering af andre 1,5 ml hætteglas, som for eksempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 og 10-425, mulig
  • Hætteglas med integreret Micro-Insert fås i ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro-Vial
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0,4 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype Polyethylen taske
Stil Indre kegle
Volumen (metrisk) rest <4μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.25 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 1000
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm