Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm TPX Plasthætteglas med kort gevind, bred åbning, flad bund
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro-Vial |
| Farve | Krystalklar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | TPX |
| Volumen (metrisk) | 0.4 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | Polyethylen taske |
| Stil | Indre kegle |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Vis mere |