Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med kort gevind, bred åbning, silaniseret
Artikelnummer. 15562310 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,85 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15562310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Silaniseret
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,85 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Uddannet Ja
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Ja