Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med kort gevind, bred åbning, silaniseret
Artikelnummer. 11585894 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,85 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Markeringssted Pakningsstørrelse
11585894 1,85 ml Nej Pakke med 100
15562310 1,85 ml Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11585894
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Silaniseret
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,85 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Uddannet Nej
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm