Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med kort gevind, bred åbning, rav
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,34 ml
1,85 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Grundstil:
Flad bund
Konisk, flad bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Silaniseret |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Silaniseret glas |
| Volumen (metrisk) | 1,85 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <120μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.5 mL |
| Vis mere |