Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med kort gevind, bred åbning, rav
Artikelnummer. 10080952 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,34 ml
1,85 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Grundstil:
Flad bund
Konisk, flad bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Markeringssted Grundstil Pakningsstørrelse
10080952 1,85 ml Ja Flad bund Pakke med 100
11595894 1,85 ml Nej Flad bund Pakke med 100
10145714 0,34 ml Ja Konisk, flad bund Pakke med 100
16398357 1,85 ml Nej Flad bund -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10080952
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Ravgul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lappet
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,85 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm