Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, rød, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 11874830 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Rød
Blå, Hvid, Rød
Rød
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed, Rød
Forspaltet:
Ja
No
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Forspaltet Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11874830 Blå, Hvid, Rød Ja Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11844830 Rød-orange, Klarhed, Rød No Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11854830 Rød, Hvid No Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11864830 Rød, Hvid No Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11894830 Rød No PTFE Virginal 0,2 mm Pakke med 1000
11834850 Beige, Rød-orange, Rød No Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11874830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Blå, Hvid, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Skruelåg