Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, rød, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 11834850 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Rød
Blå, Hvid, Rød
Rød
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed, Rød
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0.2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11834850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Beige, Rød-orange, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Skruelåg