Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, lyserød, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 13409569 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Pink (Pink)
Blå, Hvid, Pink (Pink)
Rød, Hvid, Lyserød
Rød-Orange, Klarhed, Lyserød
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
13409569 Blå, Hvid, Pink (Pink) Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
12612475 Rød, Hvid, Lyserød Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 100
12616575 Rød-Orange, Klarhed, Lyserød Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
12626575 Beige, Rød-orange, Pink (Pink) Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
13419569 Rød, Hvid, Lyserød Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13409569
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå, Hvid, Pink (Pink)
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Skruelåg