Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, bundet, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 11767567 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid, Blå
Rød, Hvid, Sort
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Forspaltet Pakningsstørrelse
11767567 Rød, Hvid, Sort Nej Pakke med 1000
11707587 Beige, Hvid, Blå Nej Pakke med 1000
11777567 Beige, Hvid, Blå Ja Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11767567
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Rød, Hvid, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Produkttype Skruelåg