Få mere at vide
Fisherbrand™ 9mm PP kort gevindtætning, blå, lukket top, samlet skillevæg
Artikelnummer. 11804850 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Blå
Rød, Hvid, Blå
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11804850 Rød, Hvid, Blå Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
10142913 Blå PTFE Virginal 0,2 mm Pakke med 1000
11814850 Beige, Rød-orange, Blå Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11804850
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28057
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Rød, Hvid, Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Skruelåg