Få mere at vide
Fisherbrand™ 9mm PP kort gevindtætning, blå, lukket top, samlet skillevæg
Artikelnummer. 10142913 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Blå
Rød, Hvid, Blå
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
10142913 Blå PTFE Virginal 0,2 mm Pakke med 1000
11804850 Rød, Hvid, Blå Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11814850 Beige, Rød-orange, Blå Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142913
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28057
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) PTFE Virginal
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0,2 mm
Produkttype Skruelåg