Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg Artikelnummer.: 16328357
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 16328357 Shop alle Fisherbrand produkter
Blå, Aluminium, 0.06 mm, Pakke med 1000
Farve:
Blå
Blå, Beige, Rød-orange
Blå, Hvid
Blå, Rød, Hvid
Blå, Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid, Blå
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0.06 mm
0.2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16328357
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Aluminium
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
Type Skruelåg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg >