Få mere at vide
Fisherbrand™ 9mm PP kort gevindtætning, sort, centerhul, samlet skillevæg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Blå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Descripción
- Eliminering af septum push-through
- Øget tætningsevne
- Forbedret autosampler-kompatibilitet
- Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
- Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
- Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
- Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Kort trådhætte |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Diameter (metrisk) åbning | 6 mm |
| Farve | Rød, Hvid, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Skruelåg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido