Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm hætteglas med plastskruetråd
Beskrivelse
9 mm hætteglas med plastskruetråd er fremstillet af GC-testet polypropylen. De er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
Giv et økonomisk alternativ til glas til nogle applikationer med Thermo Scientific™ 9 mm hætteglas med plastskruetråd. De er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale. Polypropylenhætteglas er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer. Hvor niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum, kan brugen af plast foretrækkes frem for de mere konventionelle glashætteglas. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Kemisk inert og velegnet til de fleste kromatografiapplikationer.
Kan være at foretrække, når niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum
Kemisk resistent
Det foretrukne plastmateriale ved opbevaring af flydende prøve i vandige/organiske blandinger på grund af dets brede kemiske kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
Tåler temperaturer fra -80 °C til +121 °C
Et økonomisk alternativ til glas
Autosampler kompatibilitet*
Anbefales til de fleste mærker af autosamplere
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | National Target DP Hætteglas |
| Diameter (metrisk) åbning | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2,0 ml |
| Volumen (metrisk) rest | <170μ L |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.