Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm hætteglas med plastskruetråd
Artikelnummer. 11915592
Volumen (metrisk):
300 μl
400 μl
2,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Nej
Uddannet
Grundstil:
Flad bund
Indsæt hætteglas, dorn
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 11915592
Brand: Thermo Scientific™ 03PPSVW
9 mm hætteglas med plastskruetråd er fremstillet af GC-testet polypropylen. De er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
Giv et økonomisk alternativ til glas til nogle applikationer med Thermo Scientific™ 9 mm hætteglas med plastskruetråd. De er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale. Polypropylenhætteglas er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer. Hvor niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum, kan brugen af plast foretrækkes frem for de mere konventionelle glashætteglas. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Broad application of polypropylene vials
Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
May be preferred when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
Chemically resistant
The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
An economical alternative to glass
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosamplers
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Chromacol Vials
Diameter (metrisk) åbning 9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) 300 μl
Indsæt type Fused Insert
Volumen (metrisk) rest <4 μL
Grundstil Indsæt hætteglas, dorn
Volumen (metrisk) i alt 300 μL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 500
Type 9 mm Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 200μL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.