Få mere at vide
Fisherbrand™ 9mm PE Snap Ring Seal for 8mm crimp vials, Transparent, Center hole, Assembled septum
Artikelnummer. 11814830 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Rød-orange, gennemsigtig, Transparent
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11814830
Aluminum crimp seals with prefitted septa.
  • Caps are easy to apply and easy to remove
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Snap-It caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Provide a secure leak-resistant seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 4 mm
Farve Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Snap Cap