Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Artikelnummer. 15256583
Oversigt:
2 ml, klart glas med ID-patch, med blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset septum
2 ml, klart glas med ID-patch, med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
2 ml, klart glas med ID-patch, med rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
2 ml, klart glas med ID-patch, med rød PTFE/hvid silikoneseptum
2 ml, klart glas, med elfenbensfarvet PTFE/rød gummimembran
2 ml, klart glas, med rød PTFE/hvid silikoneseptum
9 mm bred åbning, lappet, rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
9 mm konv.sæt, klar hætteglas, rød PTFE/hvid silikone
9 mm praktisk sæt, klar hætteglas, elfenbensfarvet PTFE/rød gummi
AVCS Convenience Kit, klar total restitutionsflaske med sort bundet silikone/PTFE-hætte
AVCS IS-sæt til Agilent LC autosampler
AVCS IS-sæt til Thermo GC autosampler
AVCS IS-sæt til Varian LC autosampler
AVCS IS-sæt til Waters Alliance™ LC Autosampler
AVCS bekvemmelighedssæt
AVCS-bekvemmelighedssæt til Varian GC Autosampler
IS-sæt til PerkinElmer LC autosampler
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikoneseptum
Klart glas, blå DP-hætte med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
Klart glas, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikone-forskudt septum
Klart glas, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikoneseptum
Praktisk sæt
Praktisk sæt, vidt åben kort skruelugge
SureStop IS-sæt, GOLD-kvalitet, til Thermo GC Autosampler
SureStop bekvemmelighedssæt, GOLD-kvalitet
Materiale:
Glas
Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Glas, PTFE, gummi, PTFE, Rubber
Glas, Silikone, Silicone
Glas, gummi, Rubber
Markeringssted:
Ja
Nej
Inkluderer:
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-8RT1
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-ST1
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-ST101
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(G)-ST1X
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-8RT1
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-ST1
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-ST101
Hætteglas: 60180-509, Lukning: 60180-516
Hætteglas: 60180-723, Lukning: 60180-671
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-54P
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-53R
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-54A
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-57B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-64B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-75C
Hætteglas: C4000-LV1, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-55B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15256583
Brand: Thermo Scientific™ C500095
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Features of Target DP 9mm Vial Closures (included in kits):
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry without the need for bonding
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9mm Wide Opening 9mm Closure
Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9mm Integral Membrane Closure
In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9mm Solid Closure
AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
Ordering Information:
All products in quantity of 100/PK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Oversigt AVCS bekvemmelighedssæt
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Materiale Glas
Forspaltet Yes
Septum PTFE/Silicone
Inkluderer Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-55B
nr. pr. pakke 100
Produktlinje Surestop
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Højde (metrisk) 32 mm
Type Unassembled Screw Vial AVCS Convenience Kit
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm