Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Artikelnummer. 14859810
Oversigt:
2 ml, klart glas med ID-patch, med blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset septum
2 ml, klart glas med ID-patch, med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
2 ml, klart glas med ID-patch, med rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
2 ml, klart glas med ID-patch, med rød PTFE/hvid silikoneseptum
2 ml, klart glas, med elfenbensfarvet PTFE/rød gummimembran
2 ml, klart glas, med rød PTFE/hvid silikoneseptum
9 mm bred åbning, lappet, rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
9 mm konv.sæt, klar hætteglas, rød PTFE/hvid silikone
9 mm praktisk sæt, klar hætteglas, elfenbensfarvet PTFE/rød gummi
AVCS Convenience Kit, klar total restitutionsflaske med sort bundet silikone/PTFE-hætte
AVCS IS-sæt til Agilent LC autosampler
AVCS IS-sæt til Thermo GC autosampler
AVCS IS-sæt til Varian LC autosampler
AVCS IS-sæt til Waters Alliance™ LC Autosampler
AVCS bekvemmelighedssæt
AVCS-bekvemmelighedssæt til Varian GC Autosampler
IS-sæt til PerkinElmer LC autosampler
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE-septum
Klart glas med ID-patch, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikoneseptum
Klart glas, blå DP-hætte med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
Klart glas, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikone-forskudt septum
Klart glas, blå DP-hætte med rød PTFE/hvid silikoneseptum
Praktisk sæt
Praktisk sæt, vidt åben kort skruelugge
SureStop IS-sæt, GOLD-kvalitet, til Thermo GC Autosampler
SureStop bekvemmelighedssæt, GOLD-kvalitet
Materiale:
Glas
Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Glas, PTFE, gummi, PTFE, Rubber
Glas, Silikone, Silicone
Glas, gummi, Rubber
Markeringssted:
Ja
Nej
Inkluderer:
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-8RT1
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-ST1
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(B)-ST101
Hætteglas: 2-SVW, Lukning: 9-SCK(G)-ST1X
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-8RT1
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-ST1
Hætteglas: 2-SVWGK, Lukning: 9-SCK(B)-ST101
Hætteglas: 60180-509, Lukning: 60180-516
Hætteglas: 60180-723, Lukning: 60180-671
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-54P
Hætteglas: C4000-1, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-53R
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-54A
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-57B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-64B
Hætteglas: C4000-1W, Lukning: C5000-75C
Hætteglas: C4000-LV1, Lukning: C5000-55B
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-51B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-53B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-54B
Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-55B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 14859810
Brand: Thermo Scientific™ C5000580W
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
SureStop Features
  • Provides a consistent seal independent of user, or the amount of torque applied when closing vial
  • Provides optimal septum compression across the opening of the vial
  • Design allows the positioning of the closure to be consistently “flat” producing a more cylindrical vial profile, which improves autosampler recognition and compatibility
  • As a result of AVCS, when used with our C5000 closure, SureStop becomes the best sealing vial/closure on the market
  • Designed for use with nearly every autosampler on the market
  • When compared to other 2mL vials, SureStop yields the lowest loss to evaporation and the lowest standard deviation in evaporation studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Oversigt 2 ml, klart glas med ID-patch, med elfenbensfarvet PTFE/rød gummiseptum
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Materiale Glas, PTFE, gummi, PTFE, Rubber
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Ivory PTFE/Red Rubber Septum
Inkluderer Hætteglas: C5000-1W, Lukning: C5000-51B
nr. pr. pakke 100
Produktlinje Surestop
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Højde (metrisk) 32 mm
Type Unassembled Screw Vial SureStop Convenience Kit
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm