Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm MS-certificeret klar skruetrådsæt
Artikelnummer. 15220399
Lukningsfarve:
Black
Blue
Gray
Sort
Septum:
Bonded Clear PTFE/Clear Silikone
Bonded PTFE/Silicone
Silicone/PTFE
Farve (forsegling):
Blue
Clear/Clear
Red/White
Forspaltet:
Nej
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15220399
Brand: Thermo Scientific™ MSCERT500034W
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine højfølsomme LC/MS- og GC/MS-applikationer. De er fuldt lottestet for 15 kritiske parametre.
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine LC/MS-, GC/MS- og kromatografiapplikationer med høj følsomhed. Thermo Scientific™ Nationale 9 mm klarglasskruetråd-certificerede hætteglassæt er fuldt lottestet med flere metoder for 15 kritiske parametre. Hver pakke leveres med et overensstemmelsescertifikat. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, hætteglas er tilgængelige i monterede og usamlede sæt. Et udvalg af 9 mm hætteglas med bred åbning og et udvalg af lukninger er tilgængelige, så de passer til din applikation.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Farve (forsegling) Blue
Oversigt Convenience Kit, 2mL 9mm SureStop Screw Vial with AVCS Closure
Farve Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Forspaltet No
Septum Silicone/PTFE
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Screw Cap
Type Unassembled Screw Vial SureStop AVCS Convenience Kit
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Yes
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.