Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Beskrivelse
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine LC/MS-, GC/MS- og kromatografiapplikationer med høj følsomhed. Thermo Scientific™ 9 mm ravfarvet glasskrue MS Certified Vial Convenience Kits er fuldt lottestet med flere metoder for 15 kritiske parametre. Hver pakke leveres med et overensstemmelsescertifikat. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, hætteglas er tilgængelige i monterede og usamlede sæt. Et udvalg af 9 mm hætteglas med bred åbning og et udvalg af lukninger er tilgængelige, så de passer til din applikation.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Farve (forsegling) | Rød/Hvid |
| Oversigt | Convenience Kit, Certified 9mm Screw Vial, 350μL Fused Insert |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Amber |
| Materiale | Glass, PTFE, Silicone |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | Bundet PTFE/Silikone |
| Inkluderer | Vial: C4000-LV2W, Closure: C5000-64B |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.