Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Beskrivelse
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine LC/MS-, GC/MS- og kromatografiapplikationer med høj følsomhed. Thermo Scientific™ 9 mm ravfarvet glasskrue MS Certified Vial Convenience Kits er fuldt lottestet med flere metoder for 15 kritiske parametre. Hver pakke leveres med et overensstemmelsescertifikat. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, hætteglas er tilgængelige i monterede og usamlede sæt. Et udvalg af 9 mm hætteglas med bred åbning og et udvalg af lukninger er tilgængelige, så de passer til din applikation.
Usamlede sæt
- 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge
- Genanvendelige to-rums bakker beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen
- Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere
Samlede sæt
- 100 hætteglas med påsat hætter og septa
- Pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Farve (forsegling) | Clear/Clear |
| Oversigt | Samlet sæt, 4 ml 13-425 skruehætteglas |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas, PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | Bonded Clear PTFE/Clear Silikone |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Volumen (metrisk) i alt | 4 mL |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.