Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml glas 9 mm skruedæksel (U)HPLC & GC ampuller, niveau 2
Artikelnummer. 11975703 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
4,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Packungsgröße
11975703 2,0 ml Pakke med 100
10083623 0,3 ml Pakke med 100
11593850 2,0 ml Pakke med 1000
14839810 2,0 ml Pakke med 100
14849810 2,0 ml Pakke med 100
10529375 2,0 ml Pakke med 100
10251765 2,0 ml Pakke med 100
10118894 2,0 ml Pakke med 100
11548240 2,0 ml Pakke med 100
10428204 2,0 ml Pakke med 100
11568240 1,7 ml Pakke med 100
12443568 475 μl Pakke med 100
10578965 475 μl Pakke med 100
11317381 1,5 ml Pakke med 100
12680356 375 μl Pakke med 100
12433578 2,0 ml Pakke med 100
12443578 2,0 ml Pakke med 100
12473578 1,7 ml Pakke med 100
12656907 1,4 ml Pakke med 100
11573680 0,3 ml Pakke med 500
11593780 1,5 ml Pakke med 100
11533680 4,0 ml Pakke med 500
12085540 1,2 ml Pakke med 100
11563690 2,0 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11975703 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C40001
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
For at hjælpe med at levere højkvalitets, reproducerbare data i højkapacitets GC-, LC- og MS-analyser, vælg SureSTART™ 4 ml glas 9 mm skruetopflasker (niveau 2)
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml skruetopflasker (niveau 2) er designet til rutinemæssig QA/QC og højhastigheds analytiske anvendelser til GC, LC og massespektrometri (MS) instrumenter. Kompatibel med 15 mm autosamplerbakker.
Disse hætteglas er fremstillet med højrenheds klart glas, og minimerer metalindhold, udvindelige materialer og udvaskbare stoffer – afgørende for at opretholde prøveintegritet og opfylde amerikanske, EU- og JPN-farmakopeia-standarder.
Hver flaske er specifikationscertificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler.
Kombiner med Thermo Scientific™ SureSTART™ Advanced Vial Closure System (AVCS™) 9 mm kapsler og septa for at sikre optimal ydeevne.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov 
  • Fyld let hætteglas med den brede halsåbning; kræver mikroindsatser med 6 mm diameter
  • Få maksimal prøveudtagning uden behov for separate indstik ved at bruge mikroskopprøver og High Recovery Vials
  • Identificer prøve og volumen med det graduerede, skrive-på-mærke på visse hætteglas
  • Opnået maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Find det bedste indlæg til dine prøvebehov
  • Microseal Indsæt
  • Polyspring Indlæg justerer sig selv og giver en støddæmpning mod nålekontakt
  • Præcisionspunktindsættelser minimerer restprøvetab
  • Pulled point-indsatser er et økonomisk valg til ikke-kritiske anvendelser
Få forseglingen og ydeevnen fra en crimp-top-flaske
  • Sure Stop vial-designet indeholder et tydeligt stoppunkt i vialens finish
  • Fjerner al subjektivitet i at opnå optimal forseglingskompression ved at lukke en flaske
  • Forhindrer over- eller underspænding af lukninger
  • Giver en optimal forsegling hver gang
Autosampler-kompatibilitet*
Anbefales til de fleste mærker af autosamplere
*Se Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler-kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Klart glas; 2 ml/1,8 ml kapacitet
Diameter (metrisk) åbning 9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2,0 ml
Indsæt type Ingen
Volumen (metrisk) rest <170 μl
Volumen (metrisk) Virker 1.8 mL
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skruegevindflaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.