Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Clear Glass Screw Thread Vials
Artikelnummer. 11563690
Volumen (metrisk):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
4,0 ml
Grundstil:
Dornbase
Dyb brøndbase
Flad bund
Indsæt hætteglas
Konisk base
Markeringssted:
Blå
Grøn
Gul
Ja
Nej
Rød
Indsæt type:
10 μl reservoir
150 μl reservoir
200 μl smeltet indsats
30 μl reservoir
300 μl smeltet indsats
350 μl smeltet indsats
None
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11563690
Brand: Thermo Scientific™ 2SVW
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Clear Glass Screw Thread Vials are 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • 9mm wide opening vials
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 9 mm clear glass screw thread vial with write-on ID patch, 2 ml volume
Diameter (metrisk) åbning 9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 2,0 ml
Indsæt type None
Volumen (metrisk) rest <170 μL
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Type Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.