Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml glas 9 mm skruedæksel (U)HPLC & GC ampuller, niveau 2
Artikelnummer. 11533680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
4,0 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11533680 4,0 ml Pakke med 500
10083623 0,3 ml Pakke med 100
11593850 2,0 ml Pakke med 1000
14839810 2,0 ml Pakke med 100
14849810 2,0 ml Pakke med 100
10529375 2,0 ml Pakke med 100
10251765 2,0 ml Pakke med 100
10118894 2,0 ml Pakke med 100
11548240 2,0 ml Pakke med 100
10428204 2,0 ml Pakke med 100
11568240 1,7 ml Pakke med 100
12443568 475 μl Pakke med 100
10578965 475 μl Pakke med 100
11975703 2,0 ml Pakke med 100
11317381 1,5 ml Pakke med 100
12680356 375 μl Pakke med 100
12433578 2,0 ml Pakke med 100
12443578 2,0 ml Pakke med 100
12473578 1,7 ml Pakke med 100
12656907 1,4 ml Pakke med 100
11573680 0,3 ml Pakke med 500
11593780 1,5 ml Pakke med 100
12085540 1,2 ml Pakke med 100
11563690 2,0 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11533680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4SVQ
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
For at hjælpe med at levere højkvalitets, reproducerbare data i højkapacitets GC-, LC- og MS-analyser, vælg SureSTART™ 4 ml glas 9 mm skruetopflasker (niveau 2)
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml skruetopflasker (niveau 2) er designet til rutinemæssig QA/QC og højhastigheds analytiske anvendelser til GC, LC og massespektrometri (MS) instrumenter. Kompatibel med 15 mm autosamplerbakker.
Disse hætteglas er fremstillet med højrenheds klart glas, og minimerer metalindhold, udvindelige materialer og udvaskbare stoffer – afgørende for at opretholde prøveintegritet og opfylde amerikanske, EU- og JPN-farmakopeia-standarder.
Hver flaske er specifikationscertificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler.
Kombiner med Thermo Scientific™ SureSTART™ Advanced Vial Closure System (AVCS™) 9 mm kapsler og septa for at sikre optimal ydeevne.
Funktionsegenskaber
  • Fås i klart glas
  • For en sikker, lækagefri forsegling, kombiner med SureSTART™ 9 mm skruelåg og septa
  • _x000D_
  • Write-on patch til sample-mærkning og sporing
Ydelsesniveau 2 – for højkapacitetsapplikationer
  • Identificeret ved to bølger på hætteglasset
  • Opfylder kravene i USA, EU og JPN Pharmacopeia
  • Optimal til GC-, LC- og MS-applikationer
  • Lavt metalindhold, udvindelige og udvaskbare stoffer for ensartede analytiske resultater
  • Understøtter sporbare, reproducerbare og validerede resultater uden afbrydelser i gennemstrømningen
Specifikation certificeret
  • Dimensionsbekræftet for fuld autosampler-kompatibilitet
  • Inspiceret via automatiserede optiske og målesystemer for at opretholde strenge tolerancer
  • Fremstillet af ensartet, fejlfrit glas for pålidelig ydeevne
  • Partiet kan spores_x000D_
    • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
    • Overensstemmelsescertifikat tilgængeligt efter lotnummer til revision og dokumentation
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) åbning 9 mm
    Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
    Farve Klar
    Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
    Materiale Glas
    Volumen (metrisk) 4,0 ml
    Indsæt type Ingen
    Volumen (metrisk) rest <500μ L
    Grundstil Flad bund
    Volumen (metrisk) i alt 4 mL
    Lukketype Skruelåg
    Mængde 500/Pk.
    Lukkestørrelse 9 mm
    Markeringssted Nej
    Volumen (metrisk) Brugbar 3.5 mL
    Højde (metrisk) 46 mm
    Produkttype Skruegevindflaske
    Vis mere Vis mindre
    Begrænset garantiperiode:
    Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
    Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
    Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.