Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Certified Clear Wide Opening Screw Thread Kits
Artikelnummer. 15368046
Oversigt:
Praktisk sæt, 9 mm bred åbning med skruehætteglas, 2 ml
Praktisk sæt, 9 mm bred åbning med skruehætteglas, 2 ml, silaniseret
Praktisk sæt, 9 mm bred åbning, 1,5 ml total genvindingsskruehætteglas med 10 l μreservoir
Praktisk sæt, 9 mm bred åbning, 1,7 ml højgenvindingsskruehætteglas med 30 l μreservoir
Praktisk sæt, certificeret 9 mm bred åbning SureStop-hætteglas, 2 ml
Praktisk sæt, certificeret 9 mm bred åbning til total genvindingsskruehætteglas, med 10 l μreservoir
Praktisk sæt, certificeret 9 mm bred åbning, høj genvindingsskruehætteglas, 1,7 ml
Praktisk sæt, certificeret 9 mm skruehætteglas med bred åbning, 2 ml
Samlet bekvemmelighedssæt, certificeret 9 mm skruehætteglas med klar ID, 2 ml med bundet PTFE/silikonehætte
Samlet sæt, certificeret 9 mm skruehætteglas med bred åbning, 2 ml
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Sort
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone
Bonded Clear PTFE/Clear Silicone
Bonded rød PTFE/hvid silikone
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Hvid silikone/klar PTFE MS-certificeret
Rød PTFE/Hvid silikone
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15368046
Brand: Thermo Scientific™ CERT500078W
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications. They are fully lot-tested for 15 critical parameters.
Use certified clean, low particle, low background vials for your LC/MS, GC/MS and chromatography high sensitivity applications. Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Screw Thread Certified Vial Kits are fully lot-tested by multiple methods for 15 critical parameters. Every pack comes with a Certificate of Conformance. Manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, vials are available in assembled and unassembled kits. An assortment of wide opening 9mm vials and a selection of closures are available to suit your application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Oversigt Praktisk sæt, certificeret 9 mm skruehætteglas med bred åbning, 2 ml
Farve Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Forspaltet No
Septum Bonded rød PTFE/hvid silikone
nr. pr. pakke 100
Produktlinje LC-GC CERT
Lukketype Screw Cap
Markeringssted Ja