Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm autosampler hætteglas Septa
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 9 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum for 9mm Screw Thread Cap |
| Farve | Rød, Hvid, White |
| Materiale | PTFE, silikone, Silicone |
| Hårdhed | 50° kyst |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Type | Septa |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Til brug med (udstyr) | 9 mm Screw Thread Cap |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.