Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm HPLC og GC vial septa
Artikelnummer. 12478696
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid
Elfenben, Rød
Rød, Hvid
Rød, Hvid
Materiale:
Gummi, Silikone
PTFE, Silikone
Hårdhed:
35 Shore
45 Shore
50 °Shore
55 Shore
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Hårdhed Pakningsstørrelse
12478696 Rød, Hvid PTFE, Silikone 45 Shore Pakke med 100
12458696 Elfenben, Rød Gummi, Silikone 35 Shore Pakke med 100
12478706 Blå, Hvid PTFE, Silikone 55 Shore Pakke med 100
13151673 Rød, Hvid PTFE, Silikone 50 °Shore Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12478696 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C400040
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Brug Septa til 9 mm kondensatorer, der passer til en række HPLC- og GC-applikationer
Vælg Thermo Scientific 9 mm septa af PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE, så de passer til forskellige HPLC- og GC-applikationer.
  • Silikone/PTFE - Ideelt til temperaturer - 60 - 200 °C, og bløde/tynde septaer er gode til tynde, skrøbelige nåle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 9 mm skruehætte
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE
Emballagetype 1 pakke med 100
Hårdhed 45 Shore
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Lukkestørrelse 9 mm skrue-gevindhætte
Til brug med (udstyr) 9 mm skruehætte
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Septa
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.