Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 12458696
Farve:
Blå, Hvid
Elfenben, Rød
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Materiale:
Gummi, PTFE
PTFE, Silikone
PTFE, silikone, Silicone
Hårdhed:
35° kyst
45° kyst
50° kyst
55° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12458696
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
9 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
Thermo Scientific™ 9 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 9 mm skruehætte
Farve Elfenben, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Gummi, PTFE
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Silicone/PTFE
Emballagetype 1 pack of 100
Hårdhed 35° kyst
Autoklaverbar Autoclavable
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 9 mm Screw Thread Cap
Til brug med (udstyr) 9 mm skruehætte
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.