Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 15256543
Farve:
Blå
Blå
Blå, Klar, Clear
Blå, Rød, Hvid, Red, White
Blå, hvid, rød, White, Red
Grå, Rød, Hvid, Red, White
Klar
Lyserød
Lyserød, Rød, Hvid, Red, White
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Bundet PTFE/Silikone
Hvid silikone/rød PTFE
Ingen Septum
Ingen skillevæg
PTFE/silikone/PTFE
Polypropylen
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Silikone/PTFE, Y-forslidset
Solid PTFE-skive med silikone tætningsring
Solid aluminiumsskive med silikone tætningsring
Materiale:
Aluminium, Silikone, Polypropylen
PTFE, Silikone, Polypropylen
PTFE, silikone, polypropylen, Silicone, Polypropylene
Polypropylen
Type:
Åbn den øverste skruelåg
Skruelåg
Skruelåg
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 15256543
Brand: Thermo Scientific™ C500098B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå gennemskubning af skillevægge og over- og understramning. Med AVCS indbygget i disse 9 mm skruelåg får du en optimal, ensartet tætning hver gang.
Undgå gennemskubning af skillevægge og over- og understramning. Med avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) teknologi indbygget i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm autosampler hætteglas med skruelåg og septa får du en optimal, ensartet forsegling hver gang. Med kun én drejning tilbyder de let-på, let-off bekvemmelighed og er et omkostningseffektivt alternativ til hætter med bundet septa. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Det nye Nationale Target DP 9 mm lukninger er designet til at hjælpe kromatografer med at opnå mere pålidelig og effektiv prøveanalyse. Designet til at rumme næsten alle kromatografi autosamplere monteret til 12x 32 cm hætteglasbakker, C5000-seriens lukning eliminerer effektivt septa-gennemskubning og øger produktiviteten og fleksibiliteten i laboratoriet markant. I kernen af det nationale Target DP 9 mm C5000-serien af lukninger er teknologien Advanced Vial Closure System. Enkelt sagt, AVCS giver din lukning mulighed for at fungere som aldrig før. C5000-seriens lukninger er fuldt kompatible med alle C4000-serien Target DP 9 mm hætteglas.
Funktioner af Target DP 9 mm hætteglaslukninger:
  • Septa-tryk næsten elimineret på grund af forbedret indvendig geometri
  • Øget tætningsevne
  • AVCS giver friheden til at vælge den bedste septum til dit instrument og dine applikationer
  • Omkostningseffektivt alternativ til nuværende valg til løsning af push through (bundet septa)
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribkanter for overlegen håndtering selv med dårligtsiddende handsker
  • Ru kanter er blevet elimineret, hvilket gør det nemmere og mere behageligt at bruge, samtidig med at autosampler-driften forbedres
For mere information, besøg
www.fishersci.com og søg efter nøgleord
National Target DP Hætteglas lukninger .
National C5000 Series Target DP 9 mm bred åbning 9 mm lukning
  • Et hætteglas med bred åbning fortjener en bred åbningslukning. Bruger AVCS teknologi, øger C5000-seriens brede åbningslukning det tilgængelige injektionsareal med over 7 %, hvilket giver større areal til injektionsnålpenetrering.
National C5000 Series Target DP 9 mm integreret membran lukning
  • Ud over AVCS teknologi, giver C5000-seriens lukning et halogen- og gummifrit prøvehåndteringsmiljø til HPLC-applikationer eller applikationer, hvor silikoner og gummisepta ikke er egnede.
National C5000 Series Target DP 9 mm solid lukning
  • AVCS teknologi giver maksimal beskyttelse af prøver under langtidsopbevaring. Den beskyttende top forhindrer utilsigtet punktering af septum og resulterende prøvetab. Kan opbevares ned til -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 9 mm åben top skruelåg, 6 mm hul
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Septum Ingen Septum
Produktlinje Sikkert stop
Mængde 100
Type Åbn den øverste skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.