Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Artikelnummer. 13296409 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå, Rød, Klar
Blå
Blå, Elfenben, Rød, Ivory, Red
Blå, Guld, Gold
Blå, Guld, Hvid, Rød, Gold, White, Red
Blå, Hvid, White
Blå, Klar, Clear
Blå, Rød, Hvid, Red, White
Blå, Rød, Klar, Red, Clear
Grøn, Blå, Hvid, Blue, White
Grøn, Elfenben, Rød, Ivory, Red
Grøn, Rød, Hvid, Red, White
Grøn, hvid, rød, White, Red
Gul, Blå, Hvid, Blue, White
Gul, Elfenben, Rød, Ivory, Red
Gul, Rød, Hvid, Red, White
Hvid, Blå, Blue
Klar, Hvid, Rød, White, Red
Lyserød, Blå, Hvid, Blue, White
Lyserød, Elfenben, Rød, Ivory, Red
Lyserød, Rød, Hvid, Red, White
Rød, Blå, Hvid, Blue, White
Rød, Elfenben, Ivory
Rød, Hvid, White
Sort, Blå, Hvid, Blue, White
Sort, Elfenben, Rød, Sort, Elfenben, Rød, Ivory, Red, Black, Ivory, Red
Sort, Rød, Hvid, Sort, Rød, Hvid, Red, White, Black, Red, White
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Blå silikone/PTFE
Blød septum, PTFE/Blå silikone
Blød septum, PTFE/blå silikone, præ-slidset
Blød septum, blå silikone/PTFE
Blød septum, blå silikone/PTFE, præ-slidset
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi, præ-slidset
Hvid silikone/rød PTFE
Klar PTFE/Blå silikone
Rød naturgummi/klar PTFE, forspaltet
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Rød naturgummi/klar PTFE
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Polypropylen, stål, Steel
Type:
Skruelåg
Skruelåg
Åben skruelåg (magnetisk)
Åben tophætte
Åben topskruehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 13296409
Brand: Thermo Scientific™ 9SCK(B)8RT1X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Det nye Nationale Target DP 9 mm lukninger er designet til at hjælpe kromatografer med at opnå mere pålidelig og effektiv prøveanalyse. Designet til at rumme næsten alle kromatografi autosamplere monteret til 12x 32 cm hætteglasbakker, C5000-seriens lukning eliminerer effektivt septa-gennemskubning og øger produktiviteten og fleksibiliteten i laboratoriet markant. I kernen af det nationale Target DP 9 mm C5000-serien af lukninger er teknologien Advanced Vial Closure System. Enkelt sagt, AVCS giver din lukning mulighed for at fungere som aldrig før. C5000-seriens lukninger er fuldt kompatible med alle C4000-serien Target DP 9 mm hætteglas.
Funktioner af Target DP 9 mm hætteglaslukninger:
  • Septa-tryk næsten elimineret på grund af forbedret indvendig geometri
  • Øget tætningsevne
  • AVCS giver friheden til at vælge den bedste septum til dit instrument og dine applikationer
  • Omkostningseffektivt alternativ til nuværende valg til løsning af push through (bundet septa)
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribkanter for overlegen håndtering selv med dårligtsiddende handsker
  • Ru kanter er blevet elimineret, hvilket gør det nemmere og mere behageligt at bruge, samtidig med at autosampler-driften forbedres
For mere information, besøg
www.fishersci.com og søg efter nøgleord
National Target DP Hætteglas lukninger .
National C5000 Series Target DP 9 mm bred åbning 9 mm lukning
  • Et hætteglas med bred åbning fortjener en bred åbningslukning. Bruger AVCS teknologi, øger C5000-seriens brede åbningslukning det tilgængelige injektionsareal med over 7 %, hvilket giver større areal til injektionsnålpenetrering.
National C5000 Series Target DP 9 mm integreret membran lukning
  • Ud over AVCS teknologi, giver C5000-seriens lukning et halogen- og gummifrit prøvehåndteringsmiljø til HPLC-applikationer eller applikationer, hvor silikoner og gummisepta ikke er egnede.
National C5000 Series Target DP 9 mm solid lukning
  • AVCS teknologi giver maksimal beskyttelse af prøver under langtidsopbevaring. Den beskyttende top forhindrer utilsigtet punktering af septum og resulterende prøvetab. Kan opbevares ned til -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 9 mm åben top kort skrue AVCS Hætte, 6 mm hul
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Blå, Rød, Klar
Materiale Polypropylen
Septum Rød naturgummi/klar PTFE, forspaltet
Mængde 500 Pk.
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind