Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Undgå gennemskubning af skillevægge og over- og understramning. Med avanceret hætteglaslukkesystem (AVCS ) teknologi indbygget i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm autosampler hætteglas med skruelåg og septa får du en optimal, ensartet forsegling hver gang. Med kun én drejning tilbyder de let-på, let-off bekvemmelighed og er et omkostningseffektivt alternativ til hætter med bundet septa. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
De nye National 9 Target DP mm lukninger er designet til at hjælpe kromatografer med at opnå mere pålidelig og effektiv prøveanalyse. Designet til næsten alle kromatografi-autosamplere tilpasset 12 x 32 cm flaskebakker, eliminerer C5000-seriens lukning effektivt septa-push-through og øger produktiviteten og fleksibiliteten betydeligt i laboratoriet. Kernen i National Target DP 9 mm C5000-serien af lukninger er Advanced Vial Closure System-teknologien. Kort sagt AVCS giver det din afslutning mulighed for at fungere som aldrig før. C5000-seriens lukninger er fuldt kompatible med alle C4000-seriens Target DP 9 mm flasker.
Egenskaber ved Target DP 9 mm flaskelukninger:
- Septa-gennembrud er næsten elimineret på grund af forbedret indvendig geometri
- Øget tætningsevne
- AVCS giver friheden til at vælge den bedste septum til dit instrument og dine anvendelser
- Omkostningseffektivt alternativ til de nuværende valg til at løse push-through (bundet septa)
- Optimeret ergonomi, fin tekstur og jævnt fordelte ribber for bedre håndtering selv med dårligt tilpassede handsker
- Ujævne kanter er blevet fjernet, hvilket gør det nemmere og mere behageligt at bruge, samtidig med at autosampler-funktionen forbedres
National C5000 Serie Target DP 9 mm bred åbning 9 mm Lukning
- En vial med bred åbning fortjener en bred åbningslukning. Ved at AVCS udnytte teknologi øger C5000-seriens brede åbningslukning det tilgængelige injektionsareal med over 7 % og giver større areal til injektionsnålegennemtrængning.
National C5000-serie Target DP 9 mm integreret membranlukning
- Ud over AVCS teknologien giver C5000-seriens lukning et miljø for håndtering af prøver uden halogen og gummi til HPLC-applikationer eller anvendelser, hvor silikoner og gummisepta ikke er egnede.
National C5000-serien Target DP 9 mm solid lukning
- AVCS Teknologi giver maksimal beskyttelse af prøverne under langtidsopbevaring. Den beskyttende top forhindrer utilsigtet punktering af septumet og deraf følgende prøvetab. Kan opbevares ned til -80 °F.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Blå hætte med integreret polypropylen membran |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
| Septum | Polypropylen |
| Inkluderer | Integral Septum |
| Produktlinje | Sikkert stop |
| Mængde | 100/Pk. |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.