Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Artikelnummer. 12812344
Volumen (metrisk):
325 μl
375 μl
400 μl
500 μl
Materiale:
Glas
Polypropylen
Støbt plastik
Grundstil:
Flad bund
Flad bund, silaniseret
Konisk
Konisk, silaniseret
Præcisionspunkt
Trækket punkt
Indsæt type:
300 μl-indsats
300 μl-indsats, silaniseret
350 μl-indsats
Gradueret indsats
MicroSert-indsats
MicroSert-indsats, silaniseret
Polyspring-indsats
Polyspringindsats, silaniseret
Præcisionspunktsindsats
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 12812344
Brand: Thermo Scientific™ C4010629L
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
  • Nominal O.D. of 6mm to fit Target wide-opening vials
For use with:
  • Target LoVial Wide-Opening vials
  • Snap-It™ Wide-Opening Snap Cap vials
  • Target DP™ vials
  • Target Wide-Opening vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 350μL Glass Conical Insert, Precision Point
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 400 μl
Indsæt type Præcisionspunktsindsats
Stil Precision-formed tip, rests on vial bottom
Volumen (metrisk) rest <2 μL
Grundstil Præcisionspunkt
Volumen (metrisk) i alt 400 μL
Højde (metrisk) 31 mm
Mængde 100
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Autosampler Vial Insert
Volumen (metrisk) Brugbar 350 μL
Til brug med (udstyr) National 11 mm Crimp Top Vials