Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Beskrivelse
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
- Polypropylene
- Conical base
- Graduation marks
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 300µL Insert, Graduation Marks |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 325 μl |
| Uddannet | Yes |
| Indsæt type | Gradueret indsats |
| Volumen (metrisk) rest | <2 μL |
| Grundstil | Konisk |
| Vis mere |