Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromacol 9mm Wide-Opening Screw Thread Vial Inserts, Flat Bottom
Artikelnummer. 10237672
Skift visning
Volumen (metrisk):
300 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10237672 300 μl Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10237672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 03NV
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
  • 300uL insert
  • Profile:  Flat bottom
  • Glass: Clear
  • 6 x 31mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 300μL Insert
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 300 μl
Volumen (metrisk) rest <12 μL
Grundstil Flat Bottom
Volumen (metrisk) i alt 300 μL
Mængde 1000
Volumen (metrisk) Brugbar 200 μL
Til brug med (udstyr) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Certificeringer/compliance Certificates of Analysis (COA)
Højde (metrisk) 31 mm
Produkttype Vial Insert