Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Assembled Amber Autosampler Vial Kits
Artikelnummer. 15286593
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone
Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Forspaltet:
Ja
Nej
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15286593
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C5000196W
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. It includes 100 amber vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
Thermo Scientific™ 9mm Amber Vial Convenience kits (Assembled) save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. The kit is packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lukningsfarve Blue
Oversigt Assembled AVCS Kit
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Amber
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Forspaltet Ja
Septum Blå PTFE/Hvid silikone
Inkluderer Vial: C4000-2W, Closure: C5000-55B
nr. pr. pakke 100
Produktlinje Surestop
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Højde (metrisk) 32 mm
Type Assembled Screw Vial AVCS Convenience Kit
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Yes
Septa-størrelse (metrisk) 9 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato