Få mere at vide
9H-xanthen-9-yleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30451726
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451726 500 mg
30450215 100 mg
30451333 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX499965500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1217-58-9
Molekylær formel C15H12O3
Molekylvægt (g/mol) 240.25
IUPAC navn 2-(9H-xanthen-9-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Formel vægt 240.0786