Få mere at vide
9H-Thioxanthen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049913
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049913 100 mg
30049629 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049913 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0125.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
9H-Thioxanthene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioxanthene
CAS 261-31-4
Analyt- eller komponentnavne Thioxanthene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
SMIL C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn 9H-thioxanthen.
Molekylvægt (g/mol) 198.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 198,0503 g/mol