Få mere at vide
(9H-Purin-6-ylamino) eddikesyre (kan indeholde op til 20% uorganiske stoffer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid |
| CAS | 10082-93-6 |
| Molekylær formel | C7 H7 N5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(7H-purin-6-ylamino)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.163 |
| Formel vægt | 193.06 |