Få mere at vide
(9H-Purin-6-ylamino) eddikesyre (kan indeholde op til 20% uorganiske stoffer), TRC
Artikelnummer. 30420022
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30420022 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30420022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84029325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Molekylær formel C7 H7 N5 O2
Mængde 25 mg
Synonym N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
InChI formel InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMIL OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC navn 2-(7H-purin-6-ylamino)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 193.163
Formel vægt 193.06