missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9H-Hexadecafluorononanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9H-Hexadecafluorononanoic Acid |
| CAS | 76-21-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9H2O2F16 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | C 5800, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluorononanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H2F16O2/c10-1(11)3(12,13)5(16,17)7(20,21)9(24,25)8(22,23)6(18,19)4(14,15)2(26)27/h1H,(H,26,27) |
| SMIL | C(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.09 |
| Formel vægt | 445.9799 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?