Få mere at vide
9H-Fluoren-9-ylmethyl-4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2h)-pyrazincarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356614
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356614 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10356614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07782DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C23H24N2O3
MDL nummer MFCD08271967
Mængde 1 g
Synonym 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
InChI nøgle WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC navn 9H-fluoren-9-ylmethyl-4-but-3-enoylpiperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 376.456
PubChem CID 18525938
Formel vægt 376.45
Procent renhed 97%