Få mere at vide
9H-Carbazol, TRC
Artikelnummer. 17970735
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970735 100 mg
17974205 10 g
17952405 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC176065100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Synonym Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
IUPAC navn 9H-carbazol
SMIL c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Formel vægt 167.0735