Få mere at vide
9H-Carbazole-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9H-Carbazole-3-carbaldehyde |
| CAS | 51761-07-0 |
| Molekylær formel | C13 H9 N O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO/c15-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)14-13/h1-8,14H |
| SMIL | O=Cc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 9H-carbazole-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.217 |
| Formel vægt | 195.068 |