missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9H-Carbazol-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9H-Carbazol-3-ol |
| CAS | 7384-07-8 |
| Molekylær formel | C12H9O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Hydroxycarbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-8-6-12-10(7-13(8)15)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14-15H,1H3 |
| SMIL | Oc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-9H-carbazol-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vægt | 183.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?