Få mere at vide
(9Beta,11Beta)-9,11-Epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9beta,11beta)-9,11-Epoxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 153469-93-3 |
| Molekylær formel | C21H24O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O3/c1-12(22)15-6-7-16-17-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,3)21(17)18(24-21)11-19(15,16)2/h6,8-10,16-18H,4-5,7,11H2,1-3H3/t16-,17-,18?,19+,20-,21?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C35OC5C[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.41 |
| Formel vægt | 324.1725 |