Få mere at vide
(9b,11b,16a)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9beta,11beta,16alpha)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 94088-91-2 |
| Molekylær formel | C21H26O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-16,17,21-trihydroxy-, (9β,11β,16α)-, 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Defluoro-9β,11β-epoxytriamcinolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O6/c1-18-6-5-12(23)7-11(18)3-4-13-14-8-15(24)20(26,16(25)10-22)19(14,2)9-17-21(13,18)27-17/h5-7,13-15,17,22,24,26H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)C=C[C@]45C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.43 |
| Formel vægt | 374.1729 |