missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9Alpha-Fluoroprednisolone 17-Valerate, TRC

Artikelnummer. 30133080
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133080 100 mg
30132726 25 mg
30011785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595615100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2802-10-0
Molekylær formel C26 H35 F O6
Molekylvægt (g/mol) 462.55
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-17-[(1-oxopentyl)oxy]-, (11β)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 17-valerate (7CI,8CI), 9α-Fluoroprednisolone 17-valerate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-dihydroxy-, 17-valerate, Betamethasone Valerate Imp. I (EP)
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
SMIL CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9alpha-Fluoroprednisolone 17-Valerate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H35FO6/c1-4-5-6-22(32)33-25(21(31)15-28)12-10-18-19-8-7-16-13-17(29)9-11-23(16,2)26(19,27)20(30)14-24(18,25)3/h9,11,13,18-20,28,30H,4-8,10,12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 462.2418
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.